Learn More
Biftalato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium hydrogen phthalate |
| CAS | 877-24-7 |
| Fórmula molecular | C8 H5 O4 . K |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Phthalic acid monopotassium, 1,2-Benzenedicarboxylic acid','potassium salt (1:1), 1,2-Benzenedicarboxylic acid','monopotassium salt (9CI), Phthalic acid','monopotassium salt (8CI), Hydrogen potassium phthalate, KAP, Monopotassium 1,2-benzenedicarboxylate, Monopotassium phthalate, Potassium acid phthalate, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].OC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;2-carboxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 204.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9825 |