Learn More
Bicarbonato de potasio Farmacopea Estadounidense/FCC, polvo, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15558374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
POLYSTORMOR
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15558374 500 g POLYSTORMOR 500 g
1 options
Código de producto. 15558374 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 673604
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bicarbonate
CAS 298-14-6
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CHKO3
Número MDL MFCD00011402
Sinónimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
Clave InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OC([O-])=O
Nombre IUPAC potasio; carbonato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 100.11
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Grado FCC/USP
Envase POLYSTORMOR