Learn More
Bicarbonato de potasio, TRC
Código de producto. 30134365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134365 100 g 100 g
30006931 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP698703100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-14-6
Fórmula molecular C H O3 . K
Peso molecular (g/mol) 100.12
Sinónimo Carbonic acid, potassium salt (1:1), Carbonic acid, monopotassium salt (8CI,9CI), Armicarb, EcoCarb, EcoMate Armicarb O, Hydrogen potassium carbonate, K-Lyte, Kafylox, Kaligreen, Milstop, Monopotassium carbonate, Potassium acid carbonate, Potassium bicarbonate, Potassium bicarbonate (KHCO3), Potassium carbonate (KHCO3), Potassium hydrocarbonate, Potassium hydrogen carbonate, Potassium hydrogen carbonate (KHCO3), Purple K
Nombre IUPAC potasio; carbonato de hidrógeno
SMILES [K+].OC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bicarbonate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.9563