Learn More
Bicarbonato de potasio, base de trazas de metal al ≥ 99,95 %, Honeywell™
Código de producto. 15675510 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15675510 50 g Frasco de polietileno 50 g
15665510 250 g Frasco de polietileno 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15675510 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 43158350G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
base de trazas de metal al ≥ 99,95 %, base seca del 99,7 al 100,5 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-14-6
Fórmula molecular CHKO3
Peso molecular (g/mol) 100.11
Número MDL MFCD00011402
Clave InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nombre IUPAC potasio; carbonato de hidrógeno
SMILES [K+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bicarbonate
Punto de fusión 100°C to 120°C
Color Blanco
pH 8 to 8.6 (at 20°C)
Cantidad 50 g
Fórmula lineal KHCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Información de solubilidad In water 333g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.95% (trace metals basis)
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder
Densidad 2.17g/cm3 at 20°C