Learn More
Bicarbonato de potasio, 99,7-100,5 %, (grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11487832 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11487832 5 kg
11467832 100 g
11477832 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487832 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215255794
CAS 298-14-6
Fórmula molecular CHKO3
Peso molecular (g/mol) 100.11
Número MDL MFCD00011402
Clave InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nombre IUPAC bicarbonato de potasio
SMILES [K+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bicarbonate
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7-100.5%
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Grado Reactivo ACS