Learn More
Azida de potasio-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Azide-15N |
| CAS | 58524-53-1 |
| Fórmula molecular | KN215N |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/K.N3/c;1-3-2/q+1;-1/i;1+1 |
| SMILES | [K+].[15N-]=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | potasio;azanidilideno(azanidilideno)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 82.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 81.97 |