Learn More
Acuapentaclororrutenato(III) de potasio, Premion™, 99,99 % (base metálica), Ru 26,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388858 1 g 1 g
11398858 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041716.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14404-33-2 | Cl5K2Ru | 356.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14404-33-2
Fórmula molecular Cl5K2Ru
Peso molecular (g/mol) 356.52
Número MDL MFCD00058747
Clave InChI IXYMQZXAJLWXRK-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo dipotassium aquapentachlororuthenate, potassium pentachlororuthenate iii hydrate, dipotassium aquapentachlororuthenate iii, dipotassium pentachlororutheniumdiuide hydrate, potassium aquapentachlororuthenate iii , premion, ruthenate 2-, aquapentachloro-, dipotassium, oc-6-21
PubChem CID 16211344
Nombre IUPAC dipotasio;pentaclororrutenio(2-);hidrato
SMILES [K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium aquapentachlororuthenate(III)
Color Marrón a rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.55 (356.53 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 26.4% min.