Learn More
Tartrato de antimonil potásico sesquihidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234684 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15234684 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
Código de producto. 15234684 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212801000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
CAS 28300-74-5
Punto de fusión 100.0°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular 1·5 H2O
Cantidad 100 g
Índice Merck 15691
Sinónimo Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Información de solubilidad Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water,1g/15mL glycerol,insoluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 333.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.93
Grado Reactivo ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium antimonyltartrate sesquihydrate