Learn More
Potasio antimonil tartrato sesquihidrato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772841 500 g Frasco de vidrio 500 g
10174800 100 g Frasco de vidrio 100 g
10105363 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10772841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223805000
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 28300-74-5 | C8H10K2O15Sb2 | 667.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28300-74-5
Fórmula molecular C8H10K2O15Sb2
Peso molecular (g/mol) 667.87
Número MDL MFCD00167056
Sinónimo Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Punto de fusión 100.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Índice Merck 15, 691
Información de solubilidad Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 667.87
Porcentaje de pureza ≥99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 2.7% max. (105°C)
Envase Frasco de vidrio
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.