Learn More
Potasio antimonil tartrato sesquihidrato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10174800 100 g Frasco de vidrio 100 g
10772841 500 g Frasco de vidrio 500 g
10105363 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10174800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223801000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 28300-74-5 | C8H10K2O15Sb2 | 667.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28300-74-5
Fórmula molecular C8H10K2O15Sb2
Peso molecular (g/mol) 667.87
Número MDL MFCD00167056
Sinónimo Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Punto de fusión 100.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Índice Merck 15, 691
Información de solubilidad Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 667.87
Porcentaje de pureza ≥99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 2.7% max. (105°C)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.