Learn More
Antimonato de potasio trihidrato, > 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328328 250 g 250 g
11318328 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039524.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12208-13-8 | KSbO3·3H2O
Potassium antimonyl trihydrate is used as a detecting agent for sodium. It is used as a mordant/ fixing agent in leather and textile dying industries. It is also used as a analytical reagent and flux additive for electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12208-13-8
Fórmula molecular KSbO3·3H2O
Número MDL MFCD00150439
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium antimonate trihydrate
Color Blanco
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >94%
Sinónimo Potassium pyroantimonate, Potassium hexahydroxyantimonate
Información de solubilidad Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.90 (208.85 Anhydrous)
Aspecto White powder
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium antimonate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium antimonatetrihydrate