Learn More
Hidrato de acrilato de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322427
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322427 5 g 5 g
11332427 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10079.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10192-85-5 | C3H3KO2 | 110.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10192-85-5
Fórmula molecular C3H3KO2
Peso molecular (g/mol) 110.15
Número MDL MFCD00067206
Clave InChI ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acrylate, potassium polyacrylate, 2-propenoic acid, potassium salt, potassium prop-2-enoate, 79-10-7 parent, polyacrylic acid, potassium salt, 2-propenoic acid, homopolymer, potassium salt, acrylate potassium, acrylic acid homopolymer potassium salt, acmc-20ajv9
PubChem CID 4429391
Nombre IUPAC potasio; prop-2-enoato
SMILES [K+].[O-]C(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium acrylate hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3695913
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%