Learn More
Acetato de potasio hidrato, Puratronic™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382068 5 g 5 g
11372068 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012975.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 254966-93-3 | C2H3KO2 | 98.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 254966-93-3
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.14
Número MDL MFCD00012458
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate hydrate, c2h3o2.k.h2o, potassium acetate hydrate, puratronic, potassium acetate hydrate, puratronic r metals basis
PubChem CID 23702041
SMILES [K+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium acetate hydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Nombre IUPAC potasio;acetato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Puratronic