Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Acetate |
| Forma física | Granular |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.14 |
| Porcentaje de pureza | 100.0% |
| Grado | USP |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 1.57kg |