Learn More
Acetato de potasio (grado reactivo cristalino/ACS) MP Biomedicals
Código de producto. 11480542 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480542 1 kg -
11460542 100 g -
11470542 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480542 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219142591
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.142
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Acetate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Reactivo ACS