Learn More
Acetato de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10686072 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10686072 2.5 kg Barril de plástico 2.50 KG
10599190 500 g Jarra de plástico para polvo 500 g
10305910 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10686072 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/3761/62
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.142
Número MDL 12458
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Punto de fusión 292 °C
Color Blanco
pH Desde 7,0 hasta 8,0
Forma física Sólido
Cantidad 2.5 kg
Envase Barril de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 98,14g/mol