Learn More
Acetato de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10305910 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10305910 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
10599190 500 g Jarra de plástico para polvo 500 g
10686072 2.5 kg Barril de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10305910 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/3761/60
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.142
Número MDL 12458
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Punto de fusión 292°C
Color Blanco
pH 7.0 to 8.0
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico