Learn More
Acetato de potasio, reactivo BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 15568064 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15568064 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15568064 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 291205
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Acetate
CAS 127-08-2
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Fórmula molecular C2H3KO2
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Nombre IUPAC potasio; acetato
Peso molecular (g/mol) 98.142
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.57kg