Descripción
Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium acetate |
| CAS | 127-08-2 |
| Fórmula molecular | C2H3KO2 |
| Clave InChI | SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].CC([O-])=O |
| Nombre IUPAC | acetato de potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 98.14 |
| Cantidad | 25 kg |