Learn More
Acetato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447797 2500 g 2500 g
11437797 500 g 500 g
11457797 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16321.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    103.65€ / 2500 g
    Ahorro 11.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
El acetato de potasio se utiliza como descongelante para eliminar la nieve y el hielo de la superficie, y se considera un sustituto del cloruro de calcio y del cloruro de magnesio. Se utiliza como aditivo alimentario, como tampón en la investigación biológica, como agente extintor en extintores de clase K y como catalizador en la producción de polímeros de poliuretano. Se utiliza para la precipitación de proteínas unidas al sulfato de dodecilo, lo que hace que se eliminen las proteínas del ADN. Desempeña un papel importante en la conservación, fijación y momificación de los tejidos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el acetato de potasio se utiliza como descongelante para eliminar la nieve y el hielo de la superficie, y se considera un sustituto del cloruro de calcio o del cloruro de magnesio. Se utiliza como aditivo alimentario, como tampón en la investigación biológica, como agente extintor utilizado en extintores de clase K y como catalizador para la producción de polímeros de poliuretano. Se utiliza para la precipitación de las proteínas unidas al sulfato de dodecilo, con lo que se eliminan las proteínas del ADN. Desempeña un papel importante en la preservación de los tejidos, la fijación y la momificación.
Solubilidad
soluble en agua, alcohol y amoníaco. Insoluble en acetona y éter.
Notas
higroscópico. Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.142
Número MDL MFCD00012458
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium acetate
Punto de fusión 292°C
Densidad 1.57
Cantidad 2500 g
Beilstein 3595449
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7605
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ammonia. Insoluble in acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 99%