Learn More
Acetato de potasio, ≥ 99%, MP Biomedicals
Código de producto. 11436601 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11436601 100 g
11456601 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436601 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219484380
 Artículo restringido
En stock
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.142
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Acetate
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Molecular Biology