Learn More
Acetato de potasio, ≥99,0%, Reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15622340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15622340 100 g Frasco de polietileno 100 g
15642340 500 g Frasco de polietileno 500 g
15632340 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15622340 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 236497100G
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.142
Número MDL MFCD00012458
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Acetate
Punto de fusión 292 °C
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1,57g/cúbico a 25 °C
Fórmula lineal CH3COOK
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595449
Información de solubilidad Soluble en agua, 98,2 g/L a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 98,14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,0%
Grado Reactivo ACS