Learn More
Melford Acetato potásico
Descripción
En los laboratorios de investigación, el acetato de potasio se utiliza para diversos fines.
El acetato de potasio también se utiliza en técnicas de purificación de proteínas, como la precipitación con sulfato de amonio, para precipitar selectivamente proteínas de la solución en función de sus características de solubilidad.
Además, el acetato de potasio se utiliza como agente amortiguador en ensayos bioquímicos y medios de cultivo celular. Su capacidad amortiguadora ayuda a mantener un entorno de pH estable, lo cual es fundamental para muchas reacciones enzimáticas y procesos de cultivo celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Acetate |
| CAS | 127-08-2 |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | C2H3O2K |