Learn More
Solución acuosa de acetato de potasio, 8 M, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium acetate |
| Concentración | 8M aq. soln. |
| Fórmula lineal | CH3CO2K |
| Cantidad | 250 mL |
| Forma física | Líquido |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.15 |