Learn More
Acetato de potasio, solución acuosa de 8 M, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445159 125 mL 125 ml
15455159 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62856.=E
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El acetato de potasio es una sal de potasio empleada para reponer electrolitos, para la restauración del equilibrio agua-electrolito, así como un alcalinizante urinario y sistémico. El acetato de potasio se puede administrar por vía oral o mediante transfusión intravenosa. Anteriormente, se empleaba en diuréticos y expectorantes. Fuente de potasio empleada en la purificación de proteínas y ADN. En otras aplicaciones se utiliza como agente tampón, neutralizador, conservante, agente de retención del color (protege el color natural de los animales y plantas).
Solubilidad
Soluble en agua (98,2 g/l completamente soluble) a 25 °C, alcohol, metanol y amoníaco. Insoluble en acetona y éter.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Número MDL MFCD00012458
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium acetate
Nombre de nota RNAse free
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 125 mL
Fórmula lineal CH3CO2K
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Peso molecular (g/mol) 98.142
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 8M aq. soln.