Learn More
Acetato de potasio, solución acuosa de 1 M, pH 7,5, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420157 250 mL 250 ml
15410157 125 mL 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60832.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.98€
    75.65€ / 250 ml
    Ahorro 15.33€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 127-08-2 | Molecular Formula: C2H3KO2 | Molecular Weight: 98.142 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.142
Número MDL MFCD00012458
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium acetate
Nombre de nota RNAse free
Color Incolora
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Fórmula lineal CH3CO2K
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.