Learn More
5-[4'-[[2-Butil-4-cloro-5-[5-[4'-[[2-Butil-4-cloro-5-(hidroximetil)-1H-imidazol-1-il]metil]bifenil-2-il]tetrazol-2-il]metil-1H-imidazol-1-il]metil]bifenil-2-il]tetrazolida de potasio, Mikromol™
Descripción
5-[4'-[[2-Butil-4-cloro-5-[5-[4'-[[2-Butil-4-cloro-5-(hidroximetil)-1H-imidazol-1-il]metil]bifenil-2-il]tetrazol-2-il]metil-1H-imidazol-1-il]metil]bifenil-2-il]tetrazolida de potasio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]tetrazol-2-yl]methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]tetrazolide |
| CAS | 212316-88-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Potassium 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]tetrazol-2-yl]methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]tetrazolide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C44 H43 Cl2 N12 O . K |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-[4'-({2-Butyl-5-[(5-{4'-[(2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl}-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-4-chloro-1H-imidazol-1-yl}methyl)biphenyl-2-yl]tetrazol potassium salt, Losartan Potassium Imp M (EP) as Potassium Salt, Losartan Related Compound E, Potassium 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]tetrazol-2-yl]methyl-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]tetrazolide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H43Cl2N12O.K/c1-3-5-15-39-47-41(45)37(56(39)25-29-17-21-31(22-18-29)33-11-7-9-13-35(33)43-49-53-54-50-43)27-58-52-44(51-55-58)36-14-10-8-12-34(36)32-23-19-30(20-24-32)26-57-38(28-59)42(46)48-40(57)16-6-4-2;/h7-14,17-24,59H,3-6,15-16,25-28H2,1-2H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [K+].CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(Cc5c(Cl)nc(CCCC)n5Cc6ccc(cc6)c7ccccc7c8nnn[n-]8)n4 |
| Nombre IUPAC | potasio;[2-butil-3-[[4-[2-[2-[[2-butil-5-cloro-3-[[4-[2-(1,2,3-triaza-4-azanidaciclopenta-2,5-dien-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]metil]tetrazol-5-il]fenil]fenil]metil]-5-cloroimidazol-4-il]metanol |
| Mostrar más |