Learn More
4-(Fenilaminocarbonil)feniltrifluoroborato de potasio, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429205 1 g 1 g
15439205 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429205 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51150.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 912350-01-7
Fórmula molecular C13H10BF3KNO
Peso molecular (g/mol) 303.133
Número MDL MFCD11977719
Clave InChI KWNGJSAKNIGTLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 4-phenylaminocarbonyl phenyltrifluoroborate, potassium 4-phenylamino-1-carbonyl phenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 4-phenylcarbamoyl phenyl boranuide, amtb167, potassium trifluoro 4-phenylcarbamoyl phenyl borate 1-
PubChem CID 23680020
Nombre IUPAC potasio;trifluoro-[4-(fenilcarbamoil)fenil]boranuida
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Punto de fusión >250°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.13
Porcentaje de pureza 97%