Learn More
4-n-Butoxifeniltrifluoroborato de potasio, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15440366
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440366 250 mg 250 miligramos
15459867 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53092.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850623-61-9
Fórmula molecular C10H13BF3KO
Peso molecular (g/mol) 256.117
Número MDL MFCD04115755
Clave InChI UEVIEKRZQJRPGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 4-butoxyphenyl trifluoroborate, potassium 4-butoxyphenyltrifluorate, potassium 4-butoxyphenyl trifluoroboranuide, potassium 4-n-butoxyphenyl trifluorate, potassium 4-n-butoxyphenyl trifluoroborate, potassium 4-butoxyphenyl-trifluoroboranuide, potassium 4-butoxyphenyl trifluoro borate 1-, potassium 4-n-butoxyphenyltrifluoroborate, potassium ion 4-butoxyphenyl trifluoroboranuide, potassium 4-butoxyphenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 44717219
Nombre IUPAC potasio;(4-butoxifenil)-trifluoroboranuida
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)OCCCC)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-n-butoxyphenyltrifluoroborate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.12
Porcentaje de pureza 96%