Learn More
4-Metilfeniltrifluoroborato potásico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388546 5 g 5 g
11378546 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17604.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 216434-82-1 | C7H7BF3K | 198.037 g/mol
In Suzuki Cross-Coupling organotrifluoroborates is used as potent boronic acid surrogates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los organotrifluoroborados se utilizan como potentes sustitutos de ácido borónico en los acoplamientos cluzados de Suzuki.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216434-82-1
Fórmula molecular C7H7BF3K
Peso molecular (g/mol) 198.037
Número MDL MFCD01318171
Clave InChI KRWDYXJWQBTBAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium p-tolyltrifluoroborate, potassium trifluoro p-tolyl borate, potassium 4-methylphenyl trifluoroborate, potassium 4-methylphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-methylphenyl boranuide, 4-methylphenyltrifluoroboric acid potassium salt, pubchem11452, trifluoro 4-methylphenyl potassioboron v, potassium trifluoro p-tolyl boranuide, potassium trifluoro-4-methylphenyl boranuide
PubChem CID 23682258
Nombre IUPAC potasio; trifluoro-(4-metilfenil)boranuida
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)C)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-methylphenyltrifluoroborate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 8290098
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.04
Porcentaje de pureza 98%