Learn More
4-Metilfeniltrifluoroborato potásico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
In Suzuki Cross-Coupling organotrifluoroborates is used as potent boronic acid surrogates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Los organotrifluoroborados se utilizan como potentes sustitutos de ácido borónico en los acoplamientos cluzados de Suzuki.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Potassium 4-methylphenyltrifluoroborate |
| Punto de fusión | >300°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 8290098 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.04 |
| Porcentaje de pureza | 98% |