Learn More
4-Metoxifeniltrifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367179 5 g 5 g
11357179 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27384.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 192863-36-8 | C7H7BF3KO | 214.036 g/mol
It is applied in Suzuki Cross-Coupling using organotrifluoroborates as potent boronic acid surrogates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en el acoplamiento cruzado de Suzuki mediante organotrifluoroboratos como sustitutos potentes del ácido borónico.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192863-36-8
Fórmula molecular C7H7BF3KO
Peso molecular (g/mol) 214.036
Número MDL MFCD04112717
Clave InChI XNYMCUFKZHRYID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium trifluoro 4-methoxyphenyl borate, potassium 4-methoxyphenyl trifluoroborate, potassium 4-methoxyphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-methoxyphenyl boranuide, pubchem11347, amtb103, potassum 4-methoxyphenyl trfluoroborate, trifluoro 4-methoxyphenyl potassioboron v, potassium trifluoro-4-methoxyphenyl boranuide
PubChem CID 23683762
Nombre IUPAC potasio; trifluoro-(4-metoxifenil)boranuida
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)OC)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-methoxyphenyltrifluoroborate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04
Porcentaje de pureza 95%