Learn More
4-Yodofeniltrifluoroborato de potasio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492130 1 g 1 g
11402140 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492130 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28758.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 912350-00-6 | C6H4BF3IK | 309.906 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 912350-00-6
Fórmula molecular C6H4BF3IK
Peso molecular (g/mol) 309.906
Número MDL MFCD09800738
Clave InChI WTXNSBOVCAXUGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 4-iodophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-iodophenyl boranuide, amtb080, potassium trifluoro 4-iodophenyl borate 1-
PubChem CID 23688160
Nombre IUPAC potasio; trifluoro-(4-yodofenil)boranuida
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)I)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
Punto de fusión 297°C to 299°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.9
Porcentaje de pureza 96%