Learn More
Potasio 4-hidroxi-4-metilpentanoato, TRC
Código de producto. 30240573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240573 10 mg 10 miligramos
30240915 50 mg 50 miligramos
30240566 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99377010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1607261-66-4
Fórmula molecular C6H11KO3
Peso molecular (g/mol) 170.24
Nombre IUPAC potasio; 4-hidroxi-4-metilpentanoato
SMILES [K+].CC(C)(O)CCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-Hydroxy-4-methylpentanoate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3.K/c1-6(2,9)4-3-5(7)8;/h9H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0345