Learn More
4-Guaiacolsulfonato de potasio, TRC
Código de producto. 30419442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419442 50 mg
30415571 100 mg
30412852 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69500550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16241-25-1
Fórmula molecular C7H7KO5S
Peso molecular (g/mol) 242.29
Sinónimo 4-Hydroxy-3-methoxybenzenesulfonic Acid Potassium Salt (1:1), Potassium 4-hydroxy-3-methoxybenzenesulfonate
Nombre IUPAC potasio; 4-hidroxi-3-metoxibenzenosulfonato
SMILES [K+].COc1cc(ccc1O)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-Guaiacolsulfonate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O5S.K/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8;/h2-4,8H,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.9651