Learn More
4-(Etiltio)feniltrifluoroborato de potasio, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15439427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439427 5 g 5 g
15429427 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52677.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850623-75-5
Fórmula molecular C8H9BF3KS
Peso molecular (g/mol) 244.124
Número MDL MFCD04115771
Clave InChI BVLNLNRSQDZWIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 4-ethylthiophenyl trifluoroborate, potassium 4-ethylthio phenyl trifluoroborate, potassium 4-ethylsulfanyl phenyl trifluoroboranuide, potassium 4-ethylthio phenyltrifluoroborate, potassium 4-ethylthio phenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 4-ethylsulfanyl phenyl trifluoroboranuide, potassium 4-ethylsulfanylphenyl-tris fluoranyl boranuide, potassium 4-ethylsulfanyl phenyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 44717235
Nombre IUPAC potasio;(4-etilsulfanilfenil)-trifluoroboranuida
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)SCC)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.12
Porcentaje de pureza 96%