Learn More
4-carboxibencenosulfonato de potasio, TRC
Código de producto. 30423831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423831 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30423831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP53996010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-Carboxybenzenesulfonate
CAS 5399-63-3
Fórmula molecular C7H5KO5S
Cantidad 10 g
Sinónimo Monopotassium 4-Sulfobenzoate, 4-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, p-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, Potassium 4-Sulfobenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O5S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [K+].OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC potasio;4-carboxibencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 240.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.9495