Learn More
4-(Azidometil)feniltrifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15484586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484586 5 g 5 g
15474586 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58846.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 898544-50-8
Fórmula molecular C7H6BF3KN3
Peso molecular (g/mol) 239.05
Número MDL MFCD22124731
Clave InChI XIWGKBHBLASHCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 4-azidomethyl phenyltrifluoroborate, potassium 4-azidomethyl phenyl trifluoroborate, potassium 4-azidomethyl phenyl trifluoroboranuide, c7h6bkn3, amtb514, trifluoro 4-azidomethyl phenyl potassioboron v
PubChem CID 71306586
Nombre IUPAC potasio;[4-(azidometil)fenil]-trifluoroboranuida
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)CN=[N+]=[N-])(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-(azidomethyl)phenyltrifluoroborate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.06
Porcentaje de pureza 95%