Learn More
3-Nitrofeniltrifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454297 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15454297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31684.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 3-nitrophenyltrifluoroborate
CAS 192863-40-4
Fórmula molecular C6H4BF3KNO2
Número MDL MFCD03701627
Cantidad 1 g
Sinónimo potassium 3-nitrophenyl trifluoroborate, potassium 3-nitrophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 3-nitrophenyl boranuide, potassium trifluoro 3-nitrophenyl borate, potassium trifluoro-3-nitrophenyl boranuide, pubchem11373, potassium ion trifluoro 3-nitrophenyl boranuide, 3-nitrophenyltrifluoroborate potassium salt, potassium tris fluoranyl-3-nitrophenyl boranuide
Clave InChI ZKZMSCLFLMORNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC potasio; trifluoro-(3-nitrofenil)boranuida
Peso molecular (g/mol) 229.01
PubChem CID 2782884
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.01
Porcentaje de pureza 95%