Learn More
3-Yodofeniltrifluoroborato de potasio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Potassium 3-iodophenyltrifluoroborate |
| Punto de fusión | 202°C to 204°C |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.9 |
| Porcentaje de pureza | 96% |