Learn More
3-Cianofeniltrifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469417 5 g 5 g
15459417 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52671.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850623-46-0
Fórmula molecular C7H4BF3KN
Peso molecular (g/mol) 209.02
Número MDL MFCD04115744
Clave InChI STQLGUGARUCKLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 3-cyanophenyl trifluoroborate, potassium 3-cyanophenyltrifluoroborate, potassium 3-cyanophenyl trifluoroboranuide, amtb705, trifluoro 3-cyanophenyl potassioboron v, potassium 3-cyanophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3-cyanophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-cyanophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3-cyanophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 23716868
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(=CC=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 3-cyanophenyltrifluoroborate
Punto de fusión 196°C to 200°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC potasio;(3-cianofenil)-trifluoroboranuida
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.02
Porcentaje de pureza 95%