Learn More
Potasio 3-clorofeniltrifluoroborato, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459907 5 g 5 g
15449907 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53144.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 411206-75-2
Fórmula molecular C6H4BClF3K
Peso molecular (g/mol) 218.452
Número MDL MFCD04115754
Clave InChI LRJCVRYGKNDLAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 3-chlorophenyl trifluoroborate, potassium 3-chlorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-chlorophenyltrifluoroborate, amtb707, potassium 3-chlorophenyl-trifluoroboranuide, potassium 3-chlorophenyl trifluoro borate 1-, potassium ion 3-chlorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-chlorophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 23677818
Nombre IUPAC potasio;(3-clorofenil)-trifluoroboranuida
SMILES [B-](C1=CC(=CC=C1)Cl)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 3-chlorophenyltrifluoroborate
Punto de fusión 76°C to 80°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.45
Porcentaje de pureza 96%