Learn More
3-Bromofeniltrifluoroborato potásico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394845 1 g 1 g
11304855 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17966.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 374564-34-8 | C6H4BBrF3K | 262.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374564-34-8
Fórmula molecular C6H4BBrF3K
Peso molecular (g/mol) 262.91
Número MDL MFCD02093977
Clave InChI NIDYRVJZTADCGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 3-bromophenyl trifluoroborate, potassium 3-bromophenyltrifluoroborate, potassium 3-bromophenyl trifluoroboranuide, amtb081, potassium 3-bromophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3-bromophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-bromophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3-bromophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 23677642
Nombre IUPAC potasio; (3-bromofenil)-trifluoroboranuida
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 3-bromophenyltrifluoroborate
Punto de fusión 178°C to 182°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.91
Porcentaje de pureza 97%