Learn More
(3-aminofenil)trifluoroborato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium (3-Aminophenyl)trifluoroborate |
| CAS | 1160186-73-1 |
| Fórmula molecular | C6H6BF3KN |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Potassium (3-Aminophenyl)trifluoroboranuide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BF3N.K/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5;/h1-4H,11H2;/q-1;+1 |
| SMILES | [K+].Nc1cccc(c1)[B-](F)(F)F |
| Nombre IUPAC | potasio;(3-aminofenil)-trifluoroboranuida |
| Peso molecular (g/mol) | 199.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0182 |