Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)fentrifluoroborato de potasio, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15480386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480386 1 g 1 g
15490386 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53113.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Este producto químico se ha utilizado para insertar un grupo de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo en la posición de un grupo halógeno o triflato de varios arenos y varios heterociclos en reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura catalizadas por PD.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166328-09-2
Fórmula molecular C8H3BF9K
Peso molecular (g/mol) 320.006
Número MDL MFCD03701625
Clave InChI WCHMTVMZBOZGCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 3,5-bis trifluoromethyl phenyltrifluoroborate, potassium 3,5-bis trifluoromethyl phenyl trifluoroborate, potassium 3,5-bis trifluoromethyl phenyl trifluoroboranuide, pubchem11421, c8h3bcf9k, amtb724, potassium 3,5-bis trifluoromethyl phenytrifluoroborate, potassium 3,5-bistrifluoromethylphenyltrifluoroborate, potassium 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-trifluoroboranuide
PubChem CID 23668091
Nombre IUPAC potasio;[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-trifluoroboranuida
SMILES [B-](C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 3,5-bis(trifluoromethyl)phenytrifluoroborate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.01
Porcentaje de pureza 96%