Learn More
2-(oxiran-2-il)etiltrifluoroborato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium 2-(oxiran-2-yl)ethyltrifluoroborate |
| CAS | 608140-72-3 |
| Fórmula molecular | C4 H7 B F3 O . K |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7BF3O.K/c6-5(7,8)2-1-4-3-9-4;/h4H,1-3H2;/q-1;+1 |
| SMILES | [K+].F[B-](F)(F)CCC1CO1 |
| Nombre IUPAC | potasio;trifluoro-[2-(oxiran-2-il)etil]boranuida |
| Peso molecular (g/mol) | 178.002 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.018 |