Learn More
2-Naftalenotrifluoroborato de potasio, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449677 5 g 5 g
15439677 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52901.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 668984-08-5
Fórmula molecular C10H7BF3K
Peso molecular (g/mol) 234.07
Número MDL MFCD06659941
Clave InChI FXRJHJJHIOIXKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 2-naphthalenetrifluoroborate, potassium trifluoro naphthalen-2-yl boranuide, potassium trifluoro naphthalen-2-yl borate, potassium 2-naphthalene trifluoroborate, pubchem11526, trifluoro 2-naphthyl potassioboron v, potassium trifluoro 2-naphthalenyl boranuide, potassium trifluoro 2-naphthyl borate, potassium trifluoro naphthalen-2-yl borate 1-, potassium ion trifluoro naphthalen-2-yl boranuide
PubChem CID 23674705
Nombre IUPAC potasio;trifluoro(naftalen-2-il)boranuida
SMILES [B-](C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 2-naphthalenetrifluoroborate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.07
Porcentaje de pureza 96%