Learn More
2-Metilfeniltrifluoroborato de potasio, 96 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15489967
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15489967 5 g 5 g
15479967 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15489967 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H53214.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 274257-34-0
Fórmula molecular C7H7BF3K
Peso molecular (g/mol) 198.04
Número MDL MFCD03790006
Clave InChI ROMUTKWSUQKVLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium trifluoro o-tolyl borate, potassium 2-methylphenyl trifluoroborate, potassium o-tolyltrifluoroborate, potassium trifluoro 2-methylphenyl boranuide, potassium 2-methylphenyltrifluoroborate, pubchem11432, potassiumo-tolyltrifluoroborate, trifluoro 2-methylphenyl potassioboron v, potassium trifluoro-2-methylphenyl boranuide, potassium trifluoro 2-methylphenyl borate 1-
PubChem CID 23674703
Nombre IUPAC potasio; trifluoro-(2-metilfenil)boranuida
SMILES [K+].CC1=CC=CC=C1[B-](F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium 2-methylphenyltrifluoroborate
Punto de fusión 90°C to 94°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.04
Porcentaje de pureza 96%