Learn More
2-Metoxifeniltrifluoroborato de potasio, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499337 5 g 5 g
15489337 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52582.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 236388-46-8
Fórmula molecular C7H7BF3KO
Peso molecular (g/mol) 214.04
Número MDL MFCD04115756
Clave InChI IXJPOOXJHKETAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 2-methoxyphenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 2-methoxyphenyl borate, potassium 2-methoxyphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 2-methoxyphenyl boranuide, pubchem11466, amtb101, trifluoro 2-methoxyphenyl potassioboron v, potassium trifluoro-2-methoxyphenyl boranuide, potassium trifluoro 2-methoxyphenyl borate 1-
PubChem CID 23684966
Nombre IUPAC potasio; trifluoro-(2-metoxifenil)boranuida
SMILES [K+].COC1=CC=CC=C1[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 2-methoxyphenyltrifluoroborate
Punto de fusión 282°C to 286°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04
Porcentaje de pureza 96%