Learn More
Potasio 2-Iodobenzenosulfonato (>85%), TRC
Código de producto. 30179523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179523 5 g 5 g
30179400 1 g 1 g
30179412 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6380035G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 649698-93-1
Fórmula molecular C6 H5 I O3 S . K
Peso molecular (g/mol) 323.17
Sinónimo 2-Iodobenzenesulfonic Acid Potassium Salt
Nombre IUPAC potasio; 2-iodobenzenosulfonato
SMILES [K].O=S(=O)(O)C=1C=CC=CC1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 2-Iodobenzenesulfonate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5IO3S.K/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10;/h1-4H,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.8563